Learn More
N,N-Dimethylpyridin-4-amine, Mikromol™
Codice prodotto. 30050942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050942 25 mg 25mg
18003920 100 mg 100mg
30458998 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30050942 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0619.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N-Dimethylpyridin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Nomi componenti o analita 4-Dimethylaminopyridine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H10 N2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Valaciclovir Hydrochloride Imp. G (EP), Valaciclovir Imp. G (EP), Valacyclovir USP Related Compound G, Valacyclovir USP RC G, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, Valaciclovir Hydrochloride, Anhydrous Imp. G (EP), Valacyclovir Related Compound G, Valaciclovir Hydrochloride Impurity G, Valaciclovir Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccncc1
IUPAC Name N,N-dimethylpyridin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Quantità 25 mg
Peso formulazione 122.0844 g/mol