Learn More
N,N-Dimethylsulfamide, TRC
Codice prodotto. 30374251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374251 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4792801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylsulfamide
CAS 3984-14-3
Formula molecolare C2 H8 N2 O2 S
Quantità 1 g
Sinonimo N,N-Dimethylsulfamide, DMSA, DMSA (tolylfluanid metabolite), Dimethylsulfamide
InChI Formula InChI=1S/C2H8N2O2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3,(H2,3,5,6)
SMILES CN(C)S(=O)(=O)N
IUPAC Name [methyl(sulfamoyl)amino]methane
Molecular Weight (g/mol) 124.16
Peso formulazione 124.0306