Learn More
N,N'-Dimethylurea, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dimethyl urea |
| CAS | 96-31-1 |
| Formula molecolare | C3 H8 N2 O |
| Quantità | 1 Kg |
| Sinonimo | N,N′-Dimethylurea, Dimethylcarbamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6) |
| SMILES | CNC(=O)NC |
| IUPAC Name | 1,3-dimethylurea |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.11 |
| Peso formulazione | 88.0637 |