Learn More
N,N'-Diphenylbenzidine, 97%
Codice prodotto. 10263950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10263950 5 g Bottiglia in vetro 5g
10346890 10 g Bottiglia in vetro 10g
10763944 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10263950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117210050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 531-91-9
Formula molecolare C24H20N2
Molecular Weight (g/mol) 336.44
Numero MDL MFCD00003016
InChI Key FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
PubChem CID 68280
IUPAC Name 4-(4-anilinophenyl)-N-phenylaniline
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N, N'-Diphenylbenzidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 246°C to 250°C
Colore Brown to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 13, 223
Indice di Merck 15, 3349
Peso formulazione 336.42
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder