Indicator
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N, N'-Diphenylbenzidine |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 246°C to 250°C |
| Colore | Brown to Gray |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 10 g |
| Beilstein | 13, 223 |
| Show More |