Learn More
N,N'-Diphenylformamidine, TRC
Codice prodotto. 30382840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30382840 25 g
30382261 50 g
30385373 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30382840 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49100025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 622-15-1
Formula molecolare C13H12N2
Molecular Weight (g/mol) 196.25
Sinonimo N,N'-Diphenylmethanimidamide, 1,3-Diphenyl-1,3-diaza-1-propene, Diphenylformamidine
SMILES N(\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Diphenylformamidine
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15)