Specifications
| Materiale o nome chimico | N, N'-Diphenylurea |
| Punto di fusione | 232.0°C to 238.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 260.0°C to 262.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5NHCONHC6H5 |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 12,352 |
| Show More |