Learn More
N,N'-Diphenylurea, 98%
Codice prodotto. 11442998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442998 100 g 100g
11432998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11442998 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18720.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102-07-8 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-07-8
Formula molecolare C13H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD00003017
InChI Key GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-diphenylurea, carbanilide, diphenylurea, diphenylcarbamide, s-diphenylurea, urea, n,n'-diphenyl, sym-diphenylurea, acardite i, acardite, n-phenyl-n'-phenylurea
PubChem CID 7595
ChEBI CHEBI:41320
IUPAC Name 1,3-diphenylurea
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Diphenylurea
Punto di fusione 240°C to 244°C
Densità 1.239
Punti di ebollizione 260°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 782650
Indice di Merck 14,1785
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 98%