Learn More
N,N-Dipropyl-1-propanamine, TRC
Codice prodotto. 30377932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377932 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377932 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49692050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tripropylamine
CAS 102-69-2
Formula molecolare C9 H21 N
Quantità 50 g
Sinonimo Tripropylamine, 1-Propanamine, N,N-dipropyl-, Tripropylamine (6CI,8CI), N,N-Dipropyl-1-propanamine, N,N,N-Tri-n-propylamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine
InChI Formula InChI=1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
SMILES CCCN(CCC)CCC
IUPAC Name N,N-dipropylpropan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 143.27
Peso formulazione 143.1674