Learn More
N,N'-Disuccinimidyl carbonate, 98%
Codice prodotto. 10138702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10138702 5 g Bottiglia in vetro 5g
10783591 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10138702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209600050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 74124-79-1 | C9H8N2O7 | 256.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74124-79-1
Formula molecolare C9H8N2O7
Molecular Weight (g/mol) 256.16
Numero MDL MFCD00009767
InChI Key PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
PubChem CID 676246
IUPAC Name bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N′-Disuccinimidyl carbonate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190.0°C
Colore White to Yellow
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Fieser 09,208; 11,226; 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Peso formulazione 256.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.