Learn More
N,N′-Disuccinimidyl Carbonate, TRC
Product Code. 30382391
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30382391 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30382391 Supplier Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4935405G
 Restricted Item
Spedizione stimata: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material N,N'-Disuccinimidyl Carbonate
CAS 74124-79-1
Molecular Formula C9 H8 N2 O7
Quantity 5 g
Synonym Carbonic acid, bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) ester (ACI), 2,5-Pyrrolidinedione, 1,1'-[carbonylbis(oxy)]bis- (9CI), 1-[[[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate, Bis(N-succinimidyl) carbonate, Bis(succinimidyl) carbonate, Carbonic acid bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) ester, Carbonic acid disuccinimidyl ester, Di(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate, Di(N-succinimidyl) carbonate, Disuccimidyl carbonate, Disuccinimide carbonate, Disuccinimidyl carbonate, DSC, N,N-Disuccinimidyl carbonate, N,N'-Disuccinimido carbonate, N,N'-Disuccinimidyl carbonate
InChI Formula InChI=1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
SMILES O=C(ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC Name bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
Molecular Weight (g/mol) 256.17
Formula Weight 256.0332
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.