Learn More
N,N'-Methylene-bis-acrylamide, Electrophoresis Grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11495262 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11495262 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11495262 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219531625
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico N, N'-Methylene-bis-acrylamide
CAS 110-26-9
Colore White
Densità 1.235g/mL
Formula molecolare C7H10N2O2
Quantità 25 g
Sinonimo n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Peso formulazione 154.2
Grado Elettroforesi
Forma fisica Solid