Learn More
N,N'-Methylene-Bis-Acrylamide, Ultra Pure, 5g, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11491532 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11491532 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11491532 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04800172
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
110-26-9 Purity: 99.9% (290nm): <<0.2 Acrylic acid content: <<0.02% High purity cross-linker used for precise, critical PAGE gels. May be used in UV scanning gels
Specifica
Materiale o nome chimico N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Quantità 5 g
Formula molecolare C7H10N2O2
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041