Learn More
N,N’-Methylenebis(acrylamide), TRC
Codice prodotto. 30472095
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472095 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472095 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM30374550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Methylenebis(acrylamide)
CAS 110-26-9
Formula molecolare C7 H10 N2 O2
Quantità 50 g
Sinonimo Bisacrylamide, MBA, MBAA, Methylenebisacrylamide, Methylenediacrylamide, N,N'-Diacryloylmethylenediamine, N,N'-Methylenebis(2-propenamide), N,N'-Methylenebis(acrylamide), N,N'-Methylenediacrylamide, NMBA, NSC 406836, NSC 7774, Triam 507
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 154.17
Peso formulazione 154.0742