Learn More
N,N'-Methylenebisacrylamide, 96%, extra pure
Codice prodotto. 11985461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11985461 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10651063 5 g Bottiglia in vetro 5g
10521611 100 g Plastic bottle 100g
10531611 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11985461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163800025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-26-9
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.17
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N'-Methylenebisacrylamide
Punto di fusione 185°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (H2C=CHCONH)2CH2
Quantità 2.5 kg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 96%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.