Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Methylenebisacrylamide, 99+%
Codice prodotto. 11390288
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11390288
Marca: Thermo Scientific Chemicals 043701.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
Bisacrylamide is used in biochemistry as a preparatory agent for polyacrylamide gel for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-26-9
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.169
Numero MDL MFCD00008625
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Methylenebisacrylamide
Punto di fusione >300°C
Colore White
Densità 1.235 g/mL
Quantità 25 g
Beilstein 1706297
Informazioni di solubilità It is soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,and methanol.
Peso formulazione 154.17
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.