Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Methylenebisacrylamide, ≥99%, for biochemistry, for electrophoresis
Catalog Number p-3776784
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
110-26-9
C7H10N2O2
154.169
MFCD00008625
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
MBA
8041
N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
110-26-9
C7H10N2O2
154.169
MFCD00008625
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
MBA
8041
N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbance (1% aq. soln.) (1 cm cell), (1% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Materiale o nome chimico N, N';-Methylenebisacrylamide
Nota nome For electrophoresis, For biochemistry
Forma fisica Fine Needle-like Crystals or Crystalline Powder
Acido acrilico 0.02% max.
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 5.31 (Air = 1.0)
Colore White
pH 5 (2.5% min. aq. soln.)
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare (H2C=CHCONH)2CH2
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 154.17
Percent Purity ≥99.0%
Grado Biochemical
Imballaggio Plastic Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.