Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Methylenebisacrylamide, 99+%, Electrophoresis Grade
Codice prodotto. 15440637
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
Codice prodotto. 15440637
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66710.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
N,N'-Methylenebisacrylamide is used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. It has also been used as a test compound for studying the biochemical isolation of insoluble Tau in transgenic mouse models of tauopathy by examining the two main isolation methods sarkosyl and formic acid extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N′-Methylenebisacrylamide is used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. It has also been used as a test compound for studying the biochemical isolation of insoluble Tau in transgenic mouse models of tauopathy by examining the two main isolation methods sarkosyl and formic acid extraction.
Solubility
Soluble in water or methanol
Notes
Air & Light Sensitive. Store in the dark. Store under dry inert gas. Incompatible with light, heat, air and oxidizing agents. Store at 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-26-9
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.169
Numero MDL MFCD00008625
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Methylenebisacrylamide
Punto di fusione >300°C
Colore White
Densità 1.235 g/mL
Quantità 25 g
Beilstein 1706297
Sensibilità Air and light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water or methanol
Peso formulazione 154.17
Percent Purity ≥99%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methylene diacrylamide