Learn More
N,N'-Methylenebisacrylamide, PlusOne™, Cytiva
Codice prodotto. 11514995 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11514995
Marca: Life Science products Cytiva 17130402
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A general cross-linker used with acrylamide for PAGE techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N, N'-Methylenebisacrylamide
Forma fisica Powder
CAS 110-26-9
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio >99.9%
Formula molecolare C7H10N2O2
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Peso formulazione 154.17