Learn More
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, 99%
Codice prodotto. 10107383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10107383 100 g Bottiglia in vetro 100g
10085950 500 g Bottiglia in vetro 500g
10147333 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10107383 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420481000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 140-07-8 | C10H24N2O4 | 236.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-07-8
Formula molecolare C10H24N2O4
Molecular Weight (g/mol) 236.31
Numero MDL MFCD00002854
InChI Key BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo theed, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, ethylenediamine tetraethanol, entol, tked, ethylenedinitrilotetraethanol, tetrakis hydroxyethyl ethylenediamine, tetra hydroxyethyl ethylenediamine, unii-k5ape098zi, tetrahydroxyethyl ethylenediamine
PubChem CID 67322
SMILES OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Amber
Densità 1.1300g/mL
pH ≥10 (25% soln.)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HOCH2CH2)2NCH2CH2N(CH2CH2OH)2
Indice di rifrazione 1.4990 to 1.5070
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
IUPAC Name 2-[2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethyl-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
Peso formulazione 236.31
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Liquid