Learn More
N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15470347
Click to view available options
Quantità:
100 mg
300 mg
Dimensione della confezione:
100mg
300mg
Codice prodotto. 15470347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64206.MC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A cell permeable and extremely high-affinity chelator of heavy metals
A cell permeable and extremely high-affinity chelator of heavy metals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16858-02-9
Formula molecolare C26H28N6
Molecular Weight (g/mol) 424.55
Numero MDL MFCD00036918
InChI Key CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tpen, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridylmethyl ethylenediamine, n1,n1,n2,n2-tetrakis pyridin-2-ylmethyl ethane-1,2-diamine, unii-r9ptu1u29i, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridylmethyl ethane-1,2-diamine, r9ptu1u29i, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridyl-methyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl-, oc-6-11, 1,2-ethanediamine,n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl
PubChem CID 5519
SMILES C(CN(CC1=CC=CC=N1)CC1=CC=CC=N1)N(CC1=CC=CC=N1)CC1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Punto di fusione 110°C to 112°C
Colore White
Quantità 100 mg
Beilstein 4211982
IUPAC Name (2-{bis[(pyridin-2-yl)methyl]amino}ethyl)bis[(pyridin-2-yl)methyl]amine
Peso formulazione 424.54
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine