Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15656100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 15656100
Marca: Honeywell-Fluka 641991G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
Nota nome Matrix substance for MALDI-MS
CAS 20734-58-1
Punto di fusione 49°C to 51°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 113°C (235.4°F)
Imballaggio Poly bottle
Formula molecolare C14H18N2
Numero MDL MFCD00003920
Quantità 1 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 396782
Sinonimo 1,8-bis dimethylamino naphthalene, n1,n1,n8,n8-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine, proton sponge, 1,8-bis dimethylamino naphtalene, n,n,n',n'-tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, proton-sponge, 1,8-naphthalenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, unii-6s79d2p9h8, 1,8-bis-dimethylamino naphthalene, n,n,n',n'-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
InChI Key GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C1C(=CC=C2)N(C)C
IUPAC Name 1-N,1-N,8-N,8-N-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
Molecular Weight (g/mol) 214.312
PubChem CID 88675
Peso formulazione 214.31g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Forma fisica Crystalline Powder