Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-D-tartaramide, TRC
Codice prodotto. 30456074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456074 1 g 1g
30449532 10 g 10g
30450569 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456074 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3053501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63126-52-3
Formula molecolare C8H16N2O4
Molecular Weight (g/mol) 204.22
Sinonimo (2S,3S)-2,3-Dihydroxy-N,N,N',N'-tetramethyl-butanediamide, [S-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxy-N,N,N',N'-tetramethyl-butanediamide, (-)-D-Tartaric Acid Bis(N,N-dimethylamide), (-)-Tetramethyl-(D)-tartaric Acid Diamide, N,N,N',N'-Tetramethyl-(S,S)-tartaramide
IUPAC Name (2S,3S)-2,3-dihydroxy-N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide
SMILES CN(C)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethyl-D-tartaramide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H16N2O4/c1-9(2)7(13)5(11)6(12)8(14)10(3)4/h5-6,11-12H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1
Peso formulazione 204.111