Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N,N',N'-Tetramethyl-Ethylenediamine |
| CAS | 110-18-9 |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Formula molecolare | C6H16N2 |
| Quantità | 25 mL |
| Sinonimo | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
| InChI Key | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)CCN(C)C |
| IUPAC Name | N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.208 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- TEMED, Electrophoresis Grade
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine