Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-P-Phenylene-Diamine Dihydrochloride, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10636082 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10636082 5 g 5g
10326440 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10636082 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0960/44
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 637-01-4
Formula molecolare C10H18Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 237.168
Numero MDL 12482
InChI Key FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC Name 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzene-1,4-diamine;dihydrochloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Specifica
Punto di fusione 220°C
Colore Beige-Gray
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 5 g
Peso formulazione 237.17g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride