Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine, 98%
Codice prodotto. 10215990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10215990 25 g Bottiglia in vetro 25g
10327640 5 g Bottiglia in vetro 5g
11995261 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10215990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170790250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-22-1 | C10H16N2 | 164.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-22-1
Formula molecolare C10H16N2
Molecular Weight (g/mol) 164.25
InChI Key CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zb
PubChem CID 7490
IUPAC Name 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzene-1,4-diamine
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Punto di fusione 48.0°C to 52.0°C
Colore Beige-Brown to Brown
Punti di ebollizione 260.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4[N(CH3)2]2
Quantità 25 g
Beilstein 13,74
Indice di Merck 15,9376
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly in cold, more in hot water. Other solubilities: soluble in alcohols, chloroform, ether
Peso formulazione 164.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.