Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine, 98+%
Codice prodotto. 11390104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11390104 10 g 10g
11300114 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11390104 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00559.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-22-1 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine is a reducing co-substrate for heme peroxidases. It is used for detection of peroxidases on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine is a reducing co-substrate for heme peroxidases. It is used for detection of peroxidases on polyacrylamide gels.
Solubility
Slightly soluble in cold, more in hot water.
Notes
Air & Light Sensitive. Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-22-1
Formula molecolare C10H16N2
Molecular Weight (g/mol) 164.252
Numero MDL MFCD00008309
InChI Key CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zb
PubChem CID 7490
IUPAC Name 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzene-1,4-diamine
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Punto di fusione 48°C to 52°C
Punti di ebollizione 260°C
Quantità 10 g
Numero UN UN1673
Beilstein 1564025
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,9228
Informazioni di solubilità Slightly soluble in cold,more in hot water.
Peso formulazione 164.25
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine