Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 10740682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10740682 25 g Bottiglia in vetro 25g
10710492 5 g Bottiglia in vetro 5g
10572764 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10740682 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 420600250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 637-01-4 | C10H16N2·2HCl | 237.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-01-4
Formula molecolare C10H16N2·2HCl
Molecular Weight (g/mol) 237.17
Numero MDL MFCD00012482
InChI Key FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC Name 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzene-1,4-diamine;dihydrochloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 220°C to 224°C
Colore Beige to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Quantità 25 g
Beilstein 13, 74
Indice di Merck 10, 9052
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca 50g/L
Peso formulazione 237.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.