Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine, 97.5%
Codice prodotto. 10795801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10795801
Marca: Thermo Scientific Acros 138380050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 366-29-0 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 366-29-0
Formula molecolare C16H20N2
Molecular Weight (g/mol) 240.35
Numero MDL MFCD00008310
InChI Key YRNWIFYIFSBPAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n,n',n'-tetramethylbenzidine, benzidine, n,n,n',n'-tetramethyl, 4,4'-bis n,n-dimethylamino biphenyl, n,n,n',n'-tetramethyl-p,p'-benzidine, ccris 1000, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-dimethylamino phenyl phenyl dimethylamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetramethyl
PubChem CID 9702
IUPAC Name 4-[4-(dimethylamino)phenyl]-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine
Nota nome 97.5%
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 192°C to 196°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.50%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ((CH3)2NC6H4-)2
Quantità 5 g
Beilstein 13, 221
Peso formulazione 240.35
Percent Purity 97.50%
Forma fisica Fine Powder