Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane, 99%
Codice prodotto. 10456770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10456770 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10133620 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10456770 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138401000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51-80-9 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-80-9
Formula molecolare C5H14N2
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Numero MDL MFCD00008328
InChI Key VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
PubChem CID 5829
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylmethanediamine
SMILES CN(C)CN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7400g/mL
Punti di ebollizione 85.0°C
Punto d'infiammabilità −12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCH2N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3995 to 1.4015
Quantità 100 mL
Beilstein 04, 54
Fieser 03,21; 07,359
Gravità specifica 0.74
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.