Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11451612 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11451612 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11451612 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04805613
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Colore Colorless
Densità 0.77g/mL at 25°C
Formula molecolare C6H16N2
Quantità 10 mL
Sinonimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI Key KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Peso formulazione 116.2
Percent Purity 0.98
Forma fisica Liquid