Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99%, for biochemistry, For electrophoresis
Codice prodotto. 10168180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10168180 50 g Bottiglia in vetro 50g
10760102 5 g Bottiglia in vetro 5g
10137560 100 g Bottiglia in vetro 100g
10005660 500 g Bottiglia in vetro 500g
10398863 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10168180 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 420580500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-18-9
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.21
Numero MDL MFCD00008335
InChI Key KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -55.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7700g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C to 122.0°C
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4169 to 1.4189
Quantità 50 g
Beilstein 04, 250
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Indice di Merck 15, 9277
Gravità specifica 0.77
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear and no haze
Peso formulazione 116.21
Percent Purity 99%
Grado Biochimica
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane