Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99+%, GLC, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073644
Click to view available options
Quantità:
25 mL
2.5 L
110-18-9
C6H16N2
116.208
8335
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
8037
CHEBI:32850
N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
CN(C)CCN(C)C
110-18-9
C6H16N2
116.208
8335
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
8037
CHEBI:32850
N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
CN(C)CCN(C)C
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99+%, GLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione -55°C
Colore Colorless
pH 8.0 to 8.5
Punti di ebollizione 120°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 25 mL
Peso formulazione 116.21g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TEMED
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.