Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99+%, GLC, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99+%, GLC
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -55°C |
| Colore | Colorless |
| pH | 8.0 to 8.5 |
| Punti di ebollizione | 120°C |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 2.5 L |
| Peso formulazione | 116.21g/mol |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,N,N,N-Tetrametiletilendiammina
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.