Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99%
Descrizione
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine is used with ammonium persulfate to catalyze the polymerization of acrylamide and bis-acrylamide to get polyacrylamide gels. It is also used for the separation of proteins or nucleic acids. Further, it is employed as a ligand for metal ions like zinc and copper. It is actively involved in the formation of anionic organometallic complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine is used with ammonium persulfate to catalyze the polymerization of acrylamide and bis-acrylamide to get polyacrylamide gels. It is also used for the separation of proteins or nucleic acids. Further, it is employed as a ligand for metal ions like zinc and copper. It is actively involved in the formation of anionic organometallic complex.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Air and moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, carbon dioxide and copper.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine |
| Punto di fusione | -55°C |
| Densità | 0.775 |
| Punti di ebollizione | 120°C to 122°C |
| Punto d'infiammabilità | 18°C (62°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Odore | Unpleasant |
| Formula lineare | (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 |
| Indice di rifrazione | 1.418 |
| Quantità | 500 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane