Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, Electrophoresis Grade, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11471612 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471612 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11471612 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04805615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    120.75€ / 50mL
    Risparmia 6.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
110-18-9 (TEMED) Purity: >99% Polymerization accelerator for polyacrylamide gel formation
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N«,N«-Tetramethyl-Ethylenediamine
CAS 110-18-9
Formula molecolare C6H16N2
Quantità 50 mL
Sinonimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI Key KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Percent Purity ≥99%
Grado Elettroforesi
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TEMED, Electrophoresis Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine