Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylmethanediamine, TRC
Codice prodotto. 30455416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455416 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455416 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT31107010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethylmethanediamine
CAS 51-80-9
Formula molecolare C5H14N2
Quantità 10 mg
Sinonimo 2,4-Dimethyl-2,4-diazapentane, Bis(dimethylamino)methane, Dimethyl[(dimethylamino)methyl]amine, Methylenebis(dimethylamine)
InChI Formula InChI=1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
SMILES CN(C)CN(C)C
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylmethanediamine
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Peso formulazione 102.1157