Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, 98%
Codice prodotto. 11313027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313027 25 g 25g
11303027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13392.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2782-91-4 | C5H12N2S | 132.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2782-91-4
Formula molecolare C5H12N2S
Molecular Weight (g/mol) 132.23
Numero MDL MFCD00008324
InChI Key MNOILHPDHOHILI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethylthiourea, thiourea, tetramethyl, basthioryl, 1,1,3,3-tetramethyl-2-thiourea, tmtu, n,n,n',n'-tetramethylthiourea, urea, thio-, tetramethyl, tetramethyl-2-thiourea, urea, 1,1,3,3-tetramethyl-2-thio, thiourea, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 17725
IUPAC Name 1,1,3,3-tetramethylthiourea
SMILES CN(C)C(=S)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethylthiourea
Punto di fusione 75°C to 77°C
Punti di ebollizione 245°C
Punto d'infiammabilità 190°C (374°F)
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 1744916
Peso formulazione 132.23
Percent Purity 98%