Learn More
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Salt with (E)-3-Hydroxy-2-propenal, TRC
Codice prodotto. 30451891
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451891 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451891 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT773768100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Salt with (E)-3-Hydroxy-2-propenal
CAS 100683-54-3
Formula molecolare C19H39NO2
Quantità 100 mg
Sinonimo Malondialdehyde Tetrabutylammonium Salt
InChI Formula InChI=1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]\C=C\C=O
IUPAC Name (E)-3-oxoprop-1-en-1-olate;tetrabutylazanium
Molecular Weight (g/mol) 313.5
Peso formulazione 313.2981