Learn More
N,N,N-Trimethylethanaminium Iodide, TRC
Codice prodotto. 30452817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452817 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452817 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796388250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N-Trimethylethanaminium Iodide
CAS 51-93-4
Formula molecolare C5 H14 N . I
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H14N.HI/c1-5-6(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CC[N+](C)(C)C
IUPAC Name ethyl(trimethyl)azanium;iodide
Molecular Weight (g/mol) 215.076
Peso formulazione 215.017