Learn More
N-(n-Propyl)thiourea, 98%
Codice prodotto. 11398255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398255 5 g 5g
11388255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398255 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10149.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 927-67-3 | C4H10N2S | 118.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 927-67-3
Formula molecolare C4H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 118.20
Numero MDL MFCD00041195
InChI Key UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-propylthiourea, 1-propyl-2-thiourea, 1-propylthiourea, propyl-2-thiourea, thiourea, propyl, thiourea, n-propyl, propyl isothiourea, thiourea,n-propyl, n-n-propyl thiourea, n-prop-2-en-1-ylthioformamide
PubChem CID 1615208
IUPAC Name propylthiourea
SMILES CCCNC(N)=S
Specifica
Materiale o nome chimico N-(n-Propyl)thiourea
Punto di fusione 109°C to 112°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1743064
Peso formulazione 118.2
Percent Purity 98%