Learn More
N,N'-Thiodiphthalimide (>90%), TRC
Codice prodotto. 30482049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482049 250 mg -
30474790 1 g -
30473412 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30482049 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN597400250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7764-29-6
Formula molecolare C16 H8 N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 324.31
Sinonimo 2,2'-thiobis(isoindoline-1,3-dione), N,N'-thiodi Phthalimide, 2,2'-Thiobis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione], N,N'-Thiobisphthalimide
IUPAC Name 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)sulfanylisoindole-1,3-dione
SMILES O=C1N(SN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Thiodiphthalimide
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H8N2O4S/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13)23-18-15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22/h1-8H
Peso formulazione 324.0205