Learn More
N-Nitroso-di-n-butylamine, TRC
Codice prodotto. 30136340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136340 5 g 5g
18053920 100 mg 100mg
17979619 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136340 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5255355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 924-16-3
Formula molecolare C8 H18 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 158.24
Sinonimo 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
IUPAC Name N,N-dibutylnitrous amide
SMILES CCCCN(CCCC)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso-di-n-butylamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Peso formulazione 158.1419
Percent Purity >95%