Learn More
N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (ethyl D5), Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315854 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30315854 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRECA15605110
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5)
CAS 2975202-10-7
Formula molecolare C5 2H5 H7 N2 O
Quantità 10 mg
Sinonimo N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine-d5
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C(C)C
IUPAC Name N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-N-propan-2-ylnitrous amide
Molecular Weight (g/mol) 121.1924
Peso formulazione 121.1263 g/mol