Learn More
N-Nitroso Hydrochlorothiazide, TRC
Codice prodotto. 30003740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003740 250 mg 250mg
17953195 25 mg 25mg
17910915 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003740 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN542055250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63779-86-2
Formula molecolare C7 H7 Cl N4 O5 S2
Molecular Weight (g/mol) 326.737
Sinonimo 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
IUPAC Name 6-chloro-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
Peso formulazione 325.955
Percent Purity >95%