Learn More
N-Nitroso Iminostilbene, TRC
Codice prodotto. 30133694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133694 10 mg 10mg
30135217 25 mg 25mg
30008904 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133694 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN52810010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38652-29-8
Formula molecolare C14H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Sinonimo 5-Nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine;
IUPAC Name 11-nitrosobenzo[b][1]benzazepine
SMILES O=NN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso Iminostilbene
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-10H
Peso formulazione 222.0793