Learn More
N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30136310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136310 25 mg 25mg
30135975 100 mg 100mg
30011538 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136310 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN52920025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10478-42-9
Formula molecolare C4 H8 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 132.12
Sinonimo Propanoic acid, 3-(methylnitrosoamino)- (ACI), 3-(Methylnitrosoamino)propanoic acid (ACI), β-Alanine, N-methyl-N-nitroso- (7CI, 8CI, 9CI), 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propionic acid, NMPA, N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic acid, N-Methyl-N-nitroso-β-alanine, 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propanoic acid
IUPAC Name 3-[methyl(nitroso)amino]propanoic acid
SMILES CN(CCC(=O)O)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H8N2O3/c1-6(5-9)3-2-4(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Peso formulazione 132.0535
Percent Purity >95%