Learn More
N-Nitroso-N,N-di(3,5,5-trimethylhexyl)amine (>85%), TRC
Codice prodotto. 17938014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17938014 100 mg 100mg
17999644 25 mg 25mg
17938414 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17938014 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN525800100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1207995-62-7
Formula molecolare C18 H38 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 298.5071
Sinonimo 3,5,5-Trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-1-hexanamine, 1-Hexanamine, 3,5,5-trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-, N-Nitrosodiisononylamine
IUPAC Name N,N-bis(3,5,5-trimethylhexyl)nitrous amide
SMILES CC(CCN(CCC(C)CC(C)(C)C)N=O)CC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitrosodiisononylamine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H38N2O/c1-15(13-17(3,4)5)9-11-20(19-21)12-10-16(2)14-18(6,7)8/h15-16H,9-14H2,1-8H3
Peso formulazione 298.2984