Learn More
N-Nitroso-N,N-di-(7-methyloctyl)amine, TRC
Codice prodotto. 30009191
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009191 2.5 mg 2.50mg
30004097 1 mg 1mg
17950685 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009191 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5257002.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 643014-99-7
Formula molecolare C18 H38 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 298.51
IUPAC Name N,N-bis(7-methyloctyl)nitrous amide
SMILES CC(C)CCCCCCN(CCCCCCC(C)C)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso-N,N-di-(7-methyloctyl)amine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
Peso formulazione 298.2984
Percent Purity >95%