Learn More
N-Nitroso Nebivolol (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30133566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133566 5 mg 5mg
17913865 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133566 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5319005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1391051-68-5
Formula molecolare C22 H24 F2 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 434.43
Sinonimo N,N-Bis[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]nitrous amide
IUPAC Name N,N-bis[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-hydroxyethyl]nitrous amide
SMILES OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N=O)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso Nebivolol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H24F2N2O5/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(30-19)17(27)11-26(25-29)12-18(28)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)31-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,27-28H,1-2,5-6,11-12H2
Peso formulazione 434.1653
Percent Purity >95%